4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500260-5G
PC500260-1G
PC500260-25G
APOSPC500260-5GEA
1080
CZK
APOSPC500260-5G
APOSPC500260-1G
APOSPC500260-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Vzorec:
C₇H₇BrFN Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973753 CAS číslo: 52723-82-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...