5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500254-1G
PC500254-250MG
PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA
744
CZK
APOSPC500254-1G
APOSPC500254-250MG
APOSPC500254-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₃BrClFO MW: 225,4428 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08436979 CAS číslo: 148254-32-4 |