Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 827 CZK
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784265
CAS číslo: 146447-18-9