Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500239-1G PC500239-5G PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA 2820 CZK
APOSPC500239-1G APOSPC500239-5G APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412249
CAS číslo: 1048921-49-8