Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 19110 CZK
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584806
CAS číslo: 1221792-53-5