Tisk…
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 3020 CZK
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Bod tání: 141…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827770
CAS číslo: 1186405-11-7