Tisk…
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-bromonitrobenzene
PC500190-1G PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA 1740 CZK
APOSPC500190-1G APOSPC500190-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.9900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839215
CAS číslo: 1003708-24-4