Tisk…
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 2860 CZK
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09804785
CAS číslo: 305800-60-6