Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Varování
PC500184-25G PC500184-5G
APOSPC500184-25GEA 11410 CZK
APOSPC500184-25G APOSPC500184-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21603958
CAS číslo: 330794-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III