Tisk…
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 4140 CZK
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832279
CAS číslo: 1000546-18-8