Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 3870 CZK
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
MW: 199,17 g/mol
Bod tání: 51…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832278
CAS číslo: 1000515-00-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III