3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500172-1G
PC500172-250MG
PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA
3540
CZK
APOSPC500172-1G
APOSPC500172-250MG
APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec:
C₇H₄ClF₃O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11849933 CAS číslo: 37900-81-5 |