Tisk…

N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Chloro-2-(cyclopropylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine

PC50017-1G PC50017-5G
APOSPC50017-1GEA 4960 CZK
APOSPC50017-1G APOSPC50017-5G
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Vzorec: C₉H₈ClF₃N₂
MW: 236.63 g/mol
Bod tání: 49…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11117304
CAS číslo: 1031619-96-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR