Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 13690 CZK
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01
Bod tání: 51…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037798
CAS číslo: 690264-39-2