Tisk…
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 10720 CZK
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
MW: 142.1300 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11848782
CAS číslo: 850793-25-8