Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50014-1G PC50014-250MG
APOSPC50014-1GEA 3110 CZK
APOSPC50014-1G APOSPC50014-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09811274
CAS číslo: 683813-55-0
UN: 3261
ADR: 8,III