Tisk…
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 1370 CZK
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂S
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631926
CAS číslo: 127162-96-3