Tisk…
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 3740 CZK
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂S
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972907
CAS číslo: 85952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,III