(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC50011-1G
PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA
2480
CZK
APOSPC50011-1G
APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₅ClF₂O₂S MW: 226.63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09743349 CAS číslo: 163295-74-7 UN: 3261 ADR: 8 III |