Tisk…
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 12830 CZK
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368984
CAS číslo: 29848-59-7