Tisk…
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500030-5G PC500030-25G
APOSPC500030-5GEA 2170 CZK
APOSPC500030-5G APOSPC500030-25G
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₇F₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192507
CAS číslo: 29540-83-8
UN: 3265
ADR: 8,II