Tisk…
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 705 CZK
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22627833
CAS číslo: 1262198-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III