Tisk…
Fluorid lithný 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4990R-100G
APOSPC4990R-100GEA 18420 CZK
APOSPC4990R-100G
Fluorid lithný 99.99%
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
MW: 25,94 g/mol
Bod varu: 1680 °C
Bod tání: 845 °C
Hustota: 2,635 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011090
CAS číslo: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III