Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 4270 CZK
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
Bod tání: 45…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660164
CAS číslo: 886499-93-0