Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC499005-1G PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-1GEA 4600 CZK
APOSPC499005-1G APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142929
CAS číslo: 1197239-47-6