3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G
PC499004-25G
PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA
622
CZK
APOSPC499004-1G
APOSPC499004-25G
APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,0100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11041083 CAS číslo: 1025718-84-6 |