Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-5-trifluoromethylphenol
PC499002-25G
APOSPC499002-25GEA 3150 CZK
APOSPC499002-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261190
CAS číslo: 402-05-1
UN: 3265
ADR: 8,III