Tisk…
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 744 CZK
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,5569 g/mol
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039291
CAS číslo: 82128-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III