Tisk…
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 1990 CZK
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod varu: 138 °C/15mmHg
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683869
CAS číslo: 61272-77-3