Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G PC49722-25G PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA 622 CZK
APOSPC49722-1G APOSPC49722-25G APOSPC49722-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, technická kvalita
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094315
CAS číslo: 189628-39-5