Tisk…
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49721-100G PC49721-25G PC49721-5G
APOSPC49721-100GEA 5430 CZK
APOSPC49721-100G APOSPC49721-25G APOSPC49721-5G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312758
CAS číslo: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III