Tisk…
2',3'-Difluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC49704-100G PC49704-25G PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA 7180 CZK
APOSPC49704-100G APOSPC49704-25G APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 97%
2',3'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061274
CAS číslo: 18355-80-1