2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49703-100G
PC49703-25G
PC49703-5G
APOSPC49703-100GEA
4440
CZK
APOSPC49703-100G
APOSPC49703-25G
APOSPC49703-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂F₃N MW: 157,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013289 CAS číslo: 98349-22-5 |