Tisk…
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49675-1G PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA 0 CZK
APOSPC49675-1G APOSPC49675-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, technická kvalita
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09056796
CAS číslo: 851368-08-6