5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49672-1G
PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA
7440
CZK
APOSPC49672-1G
APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃BrClF₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22199307 CAS číslo: 1332392-76-3 |