Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4967-25G
PC4967-5G
APOSPC4967-25GEA
4170
CZK
APOSPC4967-25G
APOSPC4967-5G
Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Methyl-2-fluoroacrylate
Vzorec:
C₄H₅FO₂ Bod varu: 95 °C/760mmHg Bod tání: –42 °C Hustota: 1,114 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 11 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04039286 CAS číslo: 2343-89-7 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...