Tisk…
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 8600 CZK
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Vzorec: C₄H₆F₂O
Bod varu: 134…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797748
CAS číslo: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III