Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49655-1G PC49655-5G
APOSPC49655-1GEA 4960 CZK
APOSPC49655-1G APOSPC49655-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527448
CAS číslo: 123572-58-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III