Tisk…
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 1620 CZK
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115992
CAS číslo: 22902-84-7