Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49644-25G PC49644-5G PC49644-1G
APOSPC49644-25GEA 6290 CZK
APOSPC49644-25G APOSPC49644-5G APOSPC49644-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025361
CAS číslo: 916420-44-5
UN: 3265
ADR: 8,II