3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49640-10G
PC49640-1G
PC49640-5G
APOSPC49640-10GEA
9430
CZK
APOSPC49640-10G
APOSPC49640-1G
APOSPC49640-5G
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C7H2F2N2O2 MW: 184,0998 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13193247 CAS číslo: 1123172-88-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |