Tisk…
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4,5-difluorobenzoate
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 622 CZK
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.03 g/mol
Bod tání: 28…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458104
CAS číslo: 878207-28-4