Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 744 CZK
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
MW: 218,0000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847049
CAS číslo: 133541-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III