Tisk…
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 1660 CZK
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFN₂O₄
Bod tání: 93 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024181
CAS číslo: 400-91-9