Tisk…
2-Fluoropropenoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 3150 CZK
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Vzorec: C₃H₃FO₂
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03424474
CAS číslo: 430-99-9
UN: 3261
ADR: 8,III