Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 705 CZK
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237.0000 g/mol
Bod tání: 140…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261248
CAS číslo: 28314-81-0