Tisk…
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 4170 CZK
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Vzorec: F₃La
MW: 195.9
Bod varu: 2230 °C
Bod tání: 1493 °C
Hustota: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011073
CAS číslo: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8