Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 3110 CZK
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220,00 g/mol
Bod varu: 65…70 °C
Bod tání: 27…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09955454
CAS číslo: 7087-65-2