Tisk…
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 5200 CZK
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226623
CAS číslo: 21249-93-4