Tisk…

1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Chloro-1,3-difluorobenzene

PC4958-5G PC4958-1G PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA 622 CZK
APOSPC4958-5G APOSPC4958-1G APOSPC4958-25G
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
1-Chloro-2,6-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃ClF₂
MW: 148,5378 g/mol
Bod varu: 131 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142604
CAS číslo: 38361-37-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR